Learn More
BD Sphero™ Rainbow Calibration Particles, 8 Peaks, 3 to 3.4um
For flow cytometry calibration and alignment
Marca:  BD 559123
Codice prodotto. 15859678
  • 805.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
29 CFR 1910.1200, 91/155/EEC, 93/112/EC, RUO
4°C
Mixture of rainbow particles that are dyed to 8 different fluorescent intensities
3 to 3.4 μm
Calibration Particles
Clear
Liquid
Polystyrene
5 mL
Titolo del prodotto
BD Sphero™ Rainbow Calibration Particles, 8 Peaks, 3 to 3.4um > Rainbow Calibration Particles (8 Peaks), 3.0-3.4um