Learn More
Buerkle™ Beakers with Handle and Transparent Graduations
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
5000 ml
Descrizione
- PP (polypropylene)
- Translucent
- Autoclavable
- Graduated for measuring
Specifica
Specifica
Colore | Semitrasparente |
Diametro (sistema metrico) base | 95 mm |
Diametro (sistema metrico) parte superiore | 116 mm |
Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
Materiale | PP (polipropilene) |
Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per l'uso con alimenti |
Altezza (sistema metrico) | 170 mm |
Include | Maniglia |
Quantità | 6/Pk. |
Tipo | Becher |
Vedi altri risultati |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now
Titolo del prodotto
Buerkle™ Beakers with Handle and Transparent Graduations >