Learn More
Beaucage reagent, MedChemExpress
MedChemExpress Beaucage reagent is found to be potent in causing DNA cleavage.
79.65€ - 112.05€
Specifica
CAS | 66304-01-6 |
---|---|
Formula molecolare | C7H4O3S2 |
Molecular Weight (g/mol) | 200.23 |
Percent Purity | 98.0% |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16469845
|
Medchem Express
HY-100951 |
250 mg |
79.65€
250mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16430719
|
Medchem Express
HY-100951 |
1 g |
112.05€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Beaucage reagent is found to be potent in causing DNA cleavage.Specifica
66304-01-6 | |
C7H4O3S2 | |
200.23 | |
98.0% |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.