Learn More
Bel-Art™ Campionatori a soffietto SP Scienceware™
Campionamento rapido e semplice con una sola mano
Marca:  Bel-Art™ H37823-0050
Codice prodotto. 12832021
  • 88.00€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 28-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Campionamento rapido e semplice con una sola mano
  • Punta conica lunga con apertura di 4 mm
  • Struttura in polietilene di grado FDA
  • Graduati per indicare il volume raccolto
Specifica
Specifica
PE (polietilene)
Rastremato
Translucent
50 cm
Single-use
Non-sterile
5/confezione
Sacchetto
50 ml
Campionatore a soffietto