Learn More
Bel-Art™ Campionatori a soffietto SP Scienceware™
Campionamento rapido e semplice con una sola mano
79.04€ - 88.00€
Specifica
Materiale | PE (polietilene) |
---|---|
Graduato | Sì |
Quantità | 5/confezione |
Stile punta | Rastremato |
Tipo di imballaggio | Sacchetto |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15436594
|
Bel-Art™
H37823-0020 |
20 ml | 39 cm |
79.04€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 16-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12832021
|
Bel-Art™
H37823-0050 |
50 ml | 50 cm |
88.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 17-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Campionamento rapido e semplice con una sola mano
- Punta conica lunga con apertura di 4 mm
- Struttura in polietilene di grado FDA
- Graduati per indicare il volume raccolto
Specifica
PE (polietilene) | |
5/confezione | |
Sacchetto |
Sì | |
Rastremato | |
Campionatore a soffietto |