Learn More
Bel-Art™ Sacchetti per autoclave resistenti ad alte temperature SP Scienceware™ Clavies™
Resistente alle alte temperature per ridurre il tempo in autoclave
Marca: Bel-Art™ H13185-2430
Includes: Chiusure e supporti per sacchetti venduti separatamente.
Descrizione
Resistente alle alte temperature per ridurre il tempo in autoclave
- Per lo smaltimento delle piastre Petri, membrane filtranti, piastre per colture multi pozzetto, pipette e altro ancora
- In polipropilene robusto, trasparente con spessore di 0.05 mm (2 mil)
- Autoclavabile a vapore a 275 °F (135 °C)
Specifica
Autoclave Bags | |
Dart Impact: 1000g per ASTM D1709-01. Tear Resistance: ASTM D1922-00A, MD 200g. | |
Clear | |
Polypropylene | |
0.050 mm | |
30 x 24 in. (76 x 61 cm) | |
76 cm | |
61 cm |
Autoclavable | |
Zip Tie | |
Single-use | |
Non-sterile | |
2 mil | |
30 in. | |
24 in. |