Learn More
Bel-Art™ Sacchetti per autoclave resistenti ad alte temperature SP Scienceware™ Clavies™
Resistente alle alte temperature per ridurre il tempo in autoclave
Marca: Bel-Art™ H13182-0810
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Includes: Chiusure e supporti per sacchetti venduti separatamente.
Descrizione
Resistente alle alte temperature per ridurre il tempo in autoclave
- Per lo smaltimento delle piastre Petri, membrane filtranti, piastre per colture multi pozzetto, pipette e altro ancora
- In polipropilene robusto, trasparente con spessore di 0.05 mm (2 mil)
- Autoclavabile a vapore a 275 °F (135 °C)
Order Info
HeightMetric
Specifica
Autoclavable | |
For discarding used petri dishes, membrane filters, multi-well cell culture plates, cell culture flasks, culture plates | |
100 Pack | |
200 mm |
Clear | |
Polypropylene | |
10 x 8 in. (25.4 x 20cm) | |
254 mm |