Learn More
Bel-Art™ Guanto protettivo imbottito Hot-Hand™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Red
Descrizione
Il guanto protegge le mani quando si maneggiano oggetti molto caldi o freddi, compreso il ghiaccio secco
- Per la manipolazione di oggetti caldi e freddi da -57 °C (-70 °F) a 260 °C (500 °F)
- La gomma siliconica morbida e conforme si adatta naturalmente alle mani e agli oggetti. Superfici di presa con rilievi concavi di piccole dimensioni per una presa positiva e una maggiore protezione contro temperature estreme
- Più facile e veloce da usare rispetto a guanti o pinze per molte applicazioni
- Linguetta con foro per appendere la protezione delle mani vicino alla postazione di lavoro
- Taglia unica per tutte le misure, sinistra o destra 10 x 19 cm (3,875 x 7,5')
Specifica
Specifica
Accelerator Free | No |
Applicazioni | Laboratory |
Coating Material | Uncoated |
Colore | Blue |
Hand | Ambidestri |
Latex Free | Sì |
Materiale | Silicone Rubber |
Product Type | Hand/Finger Protector |
Size | Universal |
Stile | Full-hand Mitt |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Bel-Art™ Guanto protettivo imbottito Hot-Hand™ >