Learn More
Bel Art™ Macinatore a mortaio raffreddato ad azoto liquido SP Scienceware™
Utile per la macinazione di campioni congelati, questo prodotto è dotato di un alloggiamento in polietilene blu altamente isolato che mantiene l'azoto liquido freddo più a lungo.
170.00€ - 408.40€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 275 ml |
---|---|
Finitura | Polished |
Materiale | Acciaio inox |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per il trattamento di campioni di tessuto congelati |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10489984
|
Bel Art™
H37260-0000 |
Vaschetta e alloggiamento |
408.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10587505
|
Bel Art™
H37260-0001 |
Motar Only |
170.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Utile per la macinazione di campioni congelati, questo prodotto è dotato di un alloggiamento in polietilene blu altamente isolato che mantiene l'azoto liquido freddo più a lungo.
- Mortaio in acciaio inossidabile 304 sospeso sopra una vaschetta in acciaio inox per conservare l'azoto liquido
- I mortai di ricambio (12-947-2) sono utili per la macinazione di diversi tipi di campioni nello stesso giorno
- L'impugnatura isolata è rimovibile per risparmiare spazio; lunghezza 10.2 cm (4 poll.)
- Tre ventose stabilizzano l'unità sul banco di lavoro
- È consigliato l’utilizzo di qualsiasi pestello della dimensione adatta per un mortaio da 275 ml (non incluso)
Order Info
Misure dell’alloggiamento 6 1/2 diametro x 4 1/2 poll. A (16.5 x 11.4 cm).
Specifica
275 ml | |
Polished | |
Acciaio inox | |
Ideale per il trattamento di campioni di tessuto congelati |