Learn More
Bel-Art™ Dipper con manico lungo SP Scienceware™
Manici saldati. Campionamento facilitato in serbatoi, vasche, laghi, ecc. grazie ai becher a immersione con manico lungo SP Scienceware™. Questi becher a immersione in polietilene ad alta densità non si arrugginiscono o corrodono, forniscono una resistenza chimica eccellente e se necessario galleggiano.
Marca:  Bel-Art™ F36781-0016
97.12 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11312214
  • 110.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 20-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Welded handles provide easy sampling from tanks, vats, lakes, etc. Floatable, high-density polyethylene plastic dippers will not rust or corrode and provide chemical resistance.
  • High-density polyethylene dippers will not rust or corrode
  • Provides excellent chemical resistance
  • Handle is welded to the rigid bowl at a 45° angle
  • End of the handle has a hook for hanging
  • Handle diameter: 29 mm (1.13 in.)
Specifica
Specifica
Dipper
Not Autoclavable
Lunga
500 ml
1,13 in.
6 piedi
HDPE
Manico monopezzo
16 once
Per il facile campionamento in serbatoi, vasche e laghi
2.9 cm
1.8 m
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Bel-Art™ Dipper con manico lungo SP Scienceware™ > 500mL (16oz.) Bowl with 1.8m (6ft) 1-piece handle