Learn More
Bel-Art™ Vassoio portavetrini per microscopia SP Scienceware™
Lo sfondo in polistirene bianco fornisce un buon contrasto visivo per la visualizzazione di coloranti e tinture
Marca: Bel-Art™ H44581-0000
121.46 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
White polystyrene background provides good visual contrast for viewing dyes and stains
- Ideale per conservare i vetrini in posizione orizzontale per la massima visibilità
- La pratica apertura con le dita semplifica la rimozione dei vetrini
- Ciascun vassoio può conservare 20 vetrini standard da 1 x 3 pollici (25 x 75 mm)
- Utilizzabile in modo indipendente o conservato in modo pratico nell'armadietto per vassoio portavetrini (codice produttore 445830000, venduto separatamente)
- Dimensioni: 6.5 x 13.5 in (17 x 34 cm)
Specifica
Slide Storage Tray | |
Bianco | |
Vetrino per microscopio |
20 | |
20 | |
Polistirene |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now
Titolo del prodotto
Bel-Art™ Vassoio portavetrini per microscopia SP Scienceware™ > Stores 20 standard 1 x 3 in. (25 x 75mm) slides