Learn More
Bel-Art™ Rack a elevata aderenza SP Scienceware™ No-Wire™
Le provette per test resistono in qualsiasi posizione, anche invertite
Marca:  Bel-Art™ F18749-0001
29.17 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21745" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10041392
Descrizione
Descrizione
Test tubes hang in there in any position, even inverted
  • Il piccolo portaprovette mantiene saldamente e in modo sicuro ciascuna provetta, perfetto per la decantazione o il bagno d’acqua
  • Stampato in polipropilene autoclavabile, può essere immerso in un bagno d'acqua
  • Le piastre terminali hanno lo spazio per l'etichettatura e i pozzetti sono provvisti di identificazione alfanumerica
  • Adatto per la maggior parte delle apparecchiature di campionamento automatico
  • Sovrapponibile
  • Facile da assemblare: A scatto
Order Info
Dimensioni (L x P x A): 4 1/8 x 9 3/4 x 2 3/4 pollici (11 x 25 x 7 cm)
Specifica
Specifica
Rack, a elevata aderenza
Provette da 13 a 16 mm
60
24,8 cm
10,5 cm
7 cm
Polipropilene
9,75 x 4,12 x 2,75 in. (24,8 x 10,5 x 7 cm)
9,75 in.
4,12 in.
2,75 in.