Learn More
Bel-Art™ Rack indicizzati No-Wire™ SP Scienceware™
I pozzetti numerati singolarmente garantiscono un'identificazione precisa della posizione nei sistemi automatizzati di gestione dei liquidi
Marca: Bel-Art™ F18745-0023
40.09 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Numeri serigrafati accanto a ciascun pozzetto; schemi di numerazione standard
- I fori rotondi con tolleranze rigide contengono saldamente provette da 10-13 mm per un trattamento più accurato, riducendo la perdita di campioni e i potenziali danni agli strumenti
- Le applicazioni tipiche includono apparecchiature robotiche per la processazione dei campioni che utilizzano 3 o 4 rack per unità
- Strumento eccellente per aiutare i laboratori clinici a identificare l'ubicazione delle provette per test per più campioni
- In polipropilene bianco autoclavabile
- Dimensioni: 25 L x 10.5 P x 5.6cm A (9.75 x 4.125 x 2.19 pollici)
Specifica
Rack, provetta | |
Sì | |
Tubes (10 to 13 mm) | |
90 | |
3 Tiers | |
Non-sterile | |
25 cm | |
10.5 cm | |
5.6 cm | |
13 mm |
16 x 5 | |
Bianco | |
Polipropilene | |
Rettangolare | |
Yes, When Empty | |
9.75 x 4.12 x 2.18 in (25 x 10.5 x 5.6 cm) | |
9.75 in | |
4.12 pollici | |
2.18 pollici |
Titolo del prodotto
Bel-Art™ Rack indicizzati No-Wire™ SP Scienceware™ > Standard index numbering; Holds 10-13mm tubes