Learn More
Bel-Art™ Caraffe graduate in polipropilene SP Scienceware™ Codice prodotto.: 15590986
Aggiungi al carrello
Bel-Art™ Caraffe graduate in polipropilene SP Scienceware™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15590986 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
10 L
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10 L
Codice prodotto. 15590986
Marca: Bel-Art™ F289950000
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polipropilene traslucido. Le caraffe graduate SP Scienceware™ in polipropilene sono ideali per l'uso generico in laboratorio e sono dotate di beccucci di ottimo design e ampi manici.
Constructed of translucent polypropylene, ideal for general laboratory use and offer well designed spouts and large handles.
  • Metric graduations molded into outside wall
  • Steam autoclavable at 121°C (250°F)
  • Balanced handle for controlled pouring
  • 5000 mL (5 L) and 10000 mL (10 L) models feature an updated molded handle for a more secure grip, and a redesigned hand-slot at base for easy lifting
Vantaggi della Greener Choice
  • I vantaggi per l'ambiente includono:
    • Riciclabile
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 33.8 oz.
Diametro (sistema imperiale) parte superiore 10.5 in.
Diametro (sistema metrico) parte superiore 26.67 cm
Capacità (sistema metrico) 10 L
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) For Controlled Pouring, Chemically Resistant and Shatterproof
Altezza (sistema imperiale) 12.6 in.
Altezza (sistema metrico) 32 cm
Incrementi 100 mL
Temperatura (sistema imperiale) operativa max 250°F
Temperatura (sistema metrico) operativa max 121°C
Tipo Pitcher
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Graduated
Scale Molded Graduations
Stile Griffin, Low Form
Titolo del prodotto
Bel-Art™ Caraffe graduate in polipropilene SP Scienceware™ >