Learn More
Bel Art™ Rack per provette da centrifuga SP Scienceware™ Poxygrid™ da 50 ml
Per organizzare le provette per la conservazione e il trattamento. Rack per provette da centrifuga Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ da 50 ml.
65.60€ - 96.40€
Specifications
Product Type | Rack per provette per centrifuga |
---|---|
Autoclavabile | Sì |
Colore | Blue |
Capacità | Provette da 50 ml |
Materiale | Filo di acciaio con rivestimento epossidico |
Product Code | Brand | Posizioni | Dimensioni (L x P x A) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Posizioni | Dimensioni (L x P x A) | Price | Quantity & Availability | |||||
11372204
|
Bel Art™
F18794-0000 |
8 | 5.87 x 3.18 x 3.62 pollici (14.9 x 8 x 9.2 cm) |
65.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11382204
|
Bel Art™
F18794-0001 |
16 | 5.87 x 6.12 x 3.62 pollici (14.9 x 15.6 x 9.2 cm) |
68.20€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
12388169
|
Bel Art™
F18794-0002 |
36 | 9 x 8,87 x 3,5 in. (22,9 x 22,3 x 8,9 cm) |
96.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Description
- Il rivestimento epossidico polimerizzato a caldo non viene alterato da solventi organici, sali, acidi deboli e alcali deboli
- Autoclavabili a vapore a 121 gradi C (250 gradi F)
- Intervallo di temperatura: da -223 a +121°C (da -369 a +250°F)
- Supporta provette da centrifuga in plastica da 50 ml in pozzetti singoli, ciascuno di 30 mm quadrati
Specifications
Rack per provette per centrifuga | |
Blue | |
Filo di acciaio con rivestimento epossidico | |
Yes, When Empty |
Sì | |
Provette da 50 ml | |
3 Tiers | |
Non-sterile |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Bel Art™ Rack per provette da centrifuga SP Scienceware™ Poxygrid™ da 50 ml