Learn More
Bel-Art™ Cestello portasacco per rifiuti a rischio biologico da banco SP Scienceware™ Poxygrid™
Economico e pratico, questo sistema di smaltimento da banco è perfetto per la raccolta di puntali per pipette, provette per microcentrifughe, ecc. durante l'uso quotidiano
14.15€ - 70.90€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Monouso | Sì |
Larghezza (sistema imperiale) | 5 in. |
Larghezza (sistema metrico) | 12.7 cm |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13472509
|
Bel-Art™
F13193-0102 |
Coperchio porta sacchetti | Solo coperchio porta sacchetti |
14.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15220828
|
Bel-Art™
F13193-0500 |
Biohazard Bag Holder Kit | Complete Kit: Bag Holder, Cover and Bags (100pk) |
70.90€
1 set |
Spedizione stimata: 25-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Economico e pratico, questo sistema di smaltimento da banco è perfetto per la raccolta di puntali per pipette, provette per microcentrifughe, ecc. durante l'uso quotidiano
- Il coperchio a tenuta in plastica polipropilenica contribuisce a tenere i sacchetti fermi in posizione
- Riutilizzabile; si può lavare a mano o in lavastoviglie; autoclavabile
- Coperchio in conformità con la normativa 29 CFR 1910.1030(d)(2)(xiii)(A), in base alla quale è necessario un coperchio per qualsiasi contenitore impiegato per la conservazione, il trasporto o la spedizione di rifiuti a rischio biologico
- Il kit comprende 100 sacchi da banco per rifiuti biologici (03-410-591); può essere usato anche con sacchi autoclavabili Clavies (01-815-6)
Specifica
Sì | |
Sì | |
5 in. | |
12.7 cm |
Titolo del prodotto
Bel-Art™ Cestello portasacco per rifiuti a rischio biologico da banco SP Scienceware™ Poxygrid™