Learn More
Bel-Art™ Supporto per asciugatura SP Scienceware™ Poxygrid™
Tre file di supporti con anello a forcina con rivestimento epossidico (14 in. in tutto) per il supporto di prodotti da laboratorio con collo del diametro interno di 18 mm o superiore
Marca: Bel-Art™ H18805-0000
147.18 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Features three rows of epoxy-coated hairpin-loop supports (14 in all) to hold labware with 18 mm I.D. necks or larger
- La fila superiore è dotata di 12 piedini dritti da 10.2 cm (4 in) per alloggiare articoli più piccoli
- Il vassoio in polistirene raccoglie l'acqua di asciugatura degli articoli da laboratorio
- I piedini con punta gommata antiscivolo sono indicati per l'impiego sul tavolo; in alternativa, è possibile montare il supporto a parete grazie alle anse in filo metallico sul retro
Specifica
Drip Tray | |
Not Autoclavable | |
Lab Glassware | |
26 | |
None | |
Non-sterile | |
430 x 170 x 480 mm | |
6.5 in | |
16.75 in | |
19 in |
Rack, asciugatura | |
Blue | |
Polistirene | |
Triangle | |
No | |
Lab Glassware | |
17 cm | |
43 cm | |
48 cm |
Titolo del prodotto
Bel-Art™ Supporto per asciugatura SP Scienceware™ Poxygrid™ > 6-1/2 x 16-3/4 x 19 in. (17 x 43 x 48cm)