Learn More
Bel-Art™ Occhiali di sicurezza in vinile SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
1/Pack
Descrizione
- In vinile morbido, trasparente e flessibile
- Si adatta al viso e al naso
- Con 4 bocchette di sfiato per ridurre l'appannamento
- Lenti in policarbonato trasparenti
- Fascia elastica regolabile lunga 13 mm (0.5 pollici)
Specifica
Specifica
Lens Coating | Uncoated |
Lens Tint | Trasparente |
Product Type | Occhiali di sicurezza |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Occhiali correttivi |
Include | Fascia elastica |
Materiale | Vinile |
Monouso | Reusable |
Lens Material | Policarbonato |
Materiale del telaio | Vinyl |
UV Protection | None |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Bel-Art™ Occhiali di sicurezza in vinile SP Scienceware™ >