Learn More
Bel-Art™ Sessole per campionamento Sterileware™ Economy SP Scienceware™
Una misurazione economica e precisa delle sostanze liquide o secche
Marca: Bel-Art™ F36933-0003
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
An inexpensive and accurate measure for dry or liquid sample collection.
- La capacità è indicata su ciascuna sessola e il livellamento del campione sul bordo superiore piatto garantisce una misurazione del volume ripetibile e coerente
- La forma a fondo piatto e il peso ridotto consentono l'uso come navicella per pesata
- Queste sessole monopezzo sono realizzate in polistirene bianco resistente agli urti
Specifica
Sessola per campionamento | |
Certificato di trattamento per sterilizzazione | |
4 once | |
Sì | |
Bianco | |
Forniscono misurazioni accurate di sostanze secche o liquide | |
50 | |
1/14 in. | |
3.2 cm | |
6/14 in. | |
1⅝ in. | |
12.2 cm | |
2³⁄₁₆ in. | |
5.6 cm |
Polistirene | |
piatto | |
125 ml | |
Sterili | |
FDA | |
Sealed in polyethylene bag | |
15.9 x 5.6 x 3.2 cm (6¼ x 2³⁄₁₆ x 1¼ in.) | |
1/14 in. | |
3.2 cm | |
4¹³⁄₁₆ in. | |
15.9 cm | |
3.7 cm | |
2³⁄₁₆ in. | |
5.6 cm |
Titolo del prodotto
Sterilized products are not returnable.