Learn More
Bel-Art™ Sessole per campionamento rosse Sterileware™ SP Scienceware™
Forma e dimensioni ideali per il prelievo di campioni, in particolare da contenitori a bocca larga
Marca: Bel-Art™ H36904-2004
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Perfect shape and size for taking samples, especially from wide-mouth containers.
Progettate per contenere varie capacità, queste sessole monopezzo sono realizzate in polistirene con elevata resistenza agli urti
- Le sessole per campionamento da 2 once e 4 once sono dotate di un manico lungo che aumenta la distanza tra la mano e il campione
- Se posizionate su una superficie piana, rimangono in posizione verticale; possono essere utilizzate come navicelle per pesata
- La sessola colorata riduce la possibilità di venire dimenticata nel campione; il colore può essere utilizzato come codice per evitare la contaminazione incrociata e fornire uno sfondo a contrasto per campioni di colore chiaro
- In materiali di grado FDA
- Confezionati singolarmente sigillati e sterilizzati in busta di polietilene, pronti per l'uso e per lo smaltimento
- Lotto stampato per un accurato tracciamento; spedizione con certificato di trattamento per sterilizzazione
Specifica
Confezione di 100 sessole per campionamento | |
Not Autoclavable | |
Lunga | |
125 ml | |
Sterili | |
FDA | |
Contenitori a bocca larga | |
8.68 x 2 x 1.31 in (22.1 x 5.1 x 3.3 cm) | |
1.31 in | |
3.3 cm | |
3.68 pollici | |
22.1 cm | |
12.7 cm | |
2 pollici | |
5.1 cm |
Polistirene | |
Certificato di sterilizzazione | |
4 once | |
Sì | |
Rosso brillante | |
Progettate per prelevare campioni, in particolare da contenitori a bocca larga, riducono la presenza di campioni residui sulla sessola o la possibilità che la sessola venga accidentalmente lasciata nel campione | |
100/Cs. | |
1.31 in | |
3.3 cm | |
8.68 pollici | |
5 in | |
9.4 cm | |
2 pollici | |
5.1 cm |
Titolo del prodotto
Bel-Art™ Sessole per campionamento rosse Sterileware™ SP Scienceware™ > Capacity : 4 oz. (125mL); Case of 100