Learn More
Bel-Art™ Sessole Sense-Able Scoops™ rilevabili al metal detector e ai raggi X Sterileware™ SP Scienceware™
La sessola e i relativi frammenti possono essere rilevati mediante apparecchiature per il rilevamento di metalli standard e a raggi X per evitare la contaminazioni, la quarantena e il richiamo potenziali della produzione
Marca:  Bel-Art™ H36906-0005
Codice prodotto. 12360180
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Standard metal detection and x-ray equipment can detect scoop fragments as small as 1.6mm3
  • Molded with a custom FDA grade polystyrene resin blend containing trace amounts of stainless steel Dark blue or black color provides a high contrast background to better view material; Blue coloring conforms to industry standard for metal detectable materials
  • Long handles on 2 and 4 oz. scoops keeps hand farther from sample to reduce contamination or exposure
  • Flat bottom on 2 and 4 oz. scoops holds scoop upright for use a weighing boat: won't spill when resting on flat surface
  • Individually wrapped in polyethylene bag and gamma sterilized, lot stamped—ready for one-time use and disposal
Specifica
Specifica
Metal and X-Ray Detectable Scoop
Flat
250 mL
Sterile
Impregnated with Stainless Steel Powder
Prevents potential production contamination, quarantine and recal
1.93 in.
5.31 in.
13.5 cm
2.12 in.
Polystyrene Resin
8 oz.
Single-use
Black
FDA
Metal detection and X-ray equipment
4.9 cm
2.18 in.
5.6 cm
5.4 cm