Learn More
Bel-Art™ Sessole Sense-Able Scoops™ rilevabili al metal detector e ai raggi X Sterileware™ SP Scienceware™
La sessola e i relativi frammenti possono essere rilevati mediante apparecchiature per il rilevamento di metalli standard e a raggi X per evitare la contaminazioni, la quarantena e il richiamo potenziali della produzione
224.00€ - 920.00€
Specifica
Product Type | Metal and X-Ray Detectable Scoop |
---|---|
Materiale | Polystyrene Resin |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Tipo di parte inferiore | Flat |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Colore | Lunghezza (sistema imperiale) maniglia | Lunghezza (sistema metrico) maniglia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Colore | Lunghezza (sistema imperiale) maniglia | Lunghezza (sistema metrico) maniglia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
12383750
|
Bel-Art™
H36902-0005 |
60 mL | Black | 5 in. | 12.7 cm | N/A | N/A | N/A | |||||
12360180
|
Bel-Art™
H36906-0005 |
250 mL | Black | 2.18 in. | 5.6 cm | N/A | N/A | N/A | |||||
15503054
|
Bel-Art™
H369040005 |
125 mL | Black | 5 in. | 12.7 cm | N/A | N/A | N/A | |||||
11725234
|
Bel-Art™
H369040005 |
125 mL | Black | 5 in. | 12.7 cm | N/A | N/A | N/A | |||||
13482489
|
Bel-Art™
H36902-0006 |
60 ml | Blue | 5 in | 12.7 cm |
224.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
13412499
|
Bel-Art™
|
250 ml | Blu | 2.18 in | 5.6 cm |
545.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
13402499
|
Bel-Art™
H36904-0006 |
125 ml | Blu | 5 in | 12.7 cm |
333.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Gli apparecchi a raggi X e i metal detector standard sono in grado di rilevare frammenti di sessola di piccole dimensioni, anche di soli 1.6 mm3
- Sagomato con una speciale miscela di resina di polistirene di grado FDA contenente tracce di acciaio inossidabile Il colore nero o blu scuro fornisce uno sfondo ad alto contrasto per una migliore visibilità del materiale; il colore blu è conforme allo standard industriale per i materiali rilevabili al metal detector
- I manici lunghi delle sessole da 2 e 4 once mantengono la mano lontano dal campione per ridurre la contaminazione o l'esposizione
- Il fondo piatto delle sessole da 2 e 4 once consente di tenere la sessola in posizione verticale per l'uso come navicella per pesata: nessuna fuoriuscita quando si poggia su una superficie piana
- Confezionate singolarmente in sacchetto di polietilene e sterilizzate con irradiazione gamma, lotto stampato—pronte per l'uso singolo e lo smaltimento
Specifica
Metal and X-Ray Detectable Scoop | |
Not Autoclavable | |
Single-use | |
Impregnated with Stainless Steel Powder | |
Prevents potential production contamination, quarantine and recal |
Polystyrene Resin | |
Flat | |
Sterile | |
FDA | |
Metal detection and X-ray equipment |
Titolo del prodotto
Bel-Art™ Sessole Sense-Able Scoops™ rilevabili al metal detector e ai raggi X Sterileware™ SP Scienceware™