Learn More
Bel-Art™ Sessole Sense-Able Scoops™ rilevabili al metal detector e ai raggi X Sterileware™ SP Scienceware™
La sessola e i relativi frammenti possono essere rilevati mediante apparecchiature per il rilevamento di metalli standard e a raggi X per evitare la contaminazioni, la quarantena e il richiamo potenziali della produzione
Marca: Bel-Art™ H36904-0006
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Gli apparecchi a raggi X e i metal detector standard sono in grado di rilevare frammenti di sessola di piccole dimensioni, anche di soli 1.6 mm3
- Sagomato con una speciale miscela di resina di polistirene di grado FDA contenente tracce di acciaio inossidabile Il colore nero o blu scuro fornisce uno sfondo ad alto contrasto per una migliore visibilità del materiale; il colore blu è conforme allo standard industriale per i materiali rilevabili al metal detector
- I manici lunghi delle sessole da 2 e 4 once mantengono la mano lontano dal campione per ridurre la contaminazione o l'esposizione
- Il fondo piatto delle sessole da 2 e 4 once consente di tenere la sessola in posizione verticale per l'uso come navicella per pesata: nessuna fuoriuscita quando si poggia su una superficie piana
- Confezionate singolarmente in sacchetto di polietilene e sterilizzate con irradiazione gamma, lotto stampato—pronte per l'uso singolo e lo smaltimento
Specifica
Sessola rilevabile da apparecchiature per il rilevamento di metalli e ai raggi X | |
Certificato di trattamento per sterilizzazione | |
Lunga | |
125 ml | |
Sterili | |
Impregnato con polvere di acciaio inossidabile | |
Evita potenziali contaminazioni, quarantena e ritiro | |
1.31 in | |
3.68 in | |
9.4 cm | |
2 pollici |
In resina di polistirene | |
piatto | |
4 once | |
Sì | |
Blu | |
FDA | |
Apparecchiature per il rilevamento di metalli e i raggi X | |
3.3 cm | |
5 in | |
12.7 cm | |
5.1 cm |