Learn More
Bel-Art™ Spruzzatori a grilletto SP Scienceware™ con adattatori da 53 mm
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
53 mm
Dimensione chiusura:
53 mm
Descrizione
Trigger sprayers with adapters fit any Bel-Art bottle with an easy-to-fill, 53 mm-wide closure. They offer convenient, adjustable spray dispensing of a wide range of chemicals, including bleach, ethanol, machine oil and water.
L'erogatore semplice da installare è perfetto per i flaconi con imboccatura larga e non ventilati Scienceware compatibili OSHA da 16 e 32 once (serie 11716 e 11732).
- La pompa a molla in acciaio inossidabile nell'erogatore non si corrode con l'esposizione ripetuta alla soluzione disinfettante con candeggina al 10%
- In polipropilene durevole e resistente agli agenti chimici
- L'erogatore senza adattatore si adatta alla maggior parte dei flaconi con apertura da 28 mm
- L'erogatore con adattatore aggiunge un'altezza di circa 5.5 pollici al flacone
- In confezione da 2
Order Info
Flaconi venduti separatamente.
Specifica
Specifica
Colore | White, Gray |
Include | Adattatore da 53 mm, pompa a molla in acciaio inossidabile. Flacone non incluso. |
Materiale | Polipropilene |
Quantità | 2/Pk. |
Sterilità | Non sterile |
Closure Included | Sì |
Autoclavabile | Non autoclavabile |
Monouso | Reusable |
Graduated | No |
Bocca | Wide, Threaded |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Bel-Art™ Spruzzatori a grilletto SP Scienceware™ con adattatori da 53 mm >