Learn More
Bel-Art™ Morsetti per tubi SP Scienceware™: range medio
Non si deformano, arrugginiscono o corrodono
Marca: Bel-Art™ F18228-0000
18.19 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Description
Will not distort, rust or corrode
- Morsetti per tubature in plastica acetale, disponibili in tre misure per una maggiore adesione
- Autoclavabili
Morsetto medio:
- con 15 posizioni di serraggio per controllare il flusso
- Adatto per tubature con diametro esterno da 1/8 a 7/16 pollici (da 3.2 a 11 mm)
Morsetto maxi:
- con 12 posizioni di serraggio per controllare il flusso
- Adatto per tubature con un diametro esterno fino a 3/4 pollici (19 mm)
Specifications
Sterilizzabile in autoclave | |
Morsetto per tubi | |
Provetta | |
2.31 pollici | |
5.867 cm | |
Natural | |
1,9 cm |
12 Pk. | |
Plastica acetalica | |
0.75 pollici | |
Da 0.12 a 0.43 pollici | |
0.3 - 1.09 cm | |
Angled |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Bel-Art™ Morsetti per tubi SP Scienceware™: range medio > Mid-Range; For1/8 to 7/16 in. (3.2 to 11mm) O.D. tubing; With 15 clamp positions for flow control
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction