Learn More
Bel-Art™ Zavorre per tubi SP Scienceware™
Eccellenti per l'uso con pompe ed erogatori, questi pesi in TFE mantengono il tubo sul fondo di un contenitore
Marca: Bel-Art™ F32903-0100
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- I pesi sono dotati di estremità portagomma per un semplice collegamento dei tubi
- Resistenti ai solventi
- Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Sì | |
PTFE | |
Pesi per tubi |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Titolo del prodotto
Bel-Art™ Zavorre per tubi SP Scienceware™ > Tubing Sinkers