Learn More
Bel-Art™ Dispositivo per lavaggio cellulare per spettrofotometro Vakuwash™ SP Scienceware™
Il dispositivo di lavaggio per cuvette pulisce senza danneggiare
Marca:  Bel-Art™ F38960-0000
170.32 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11396954
  • 194.16€ / Pezzo
Spedizione stimata: 01-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: Fiasca per filtrazione in polipropilene da 500 ml, tappo in Vikem™ e provetta in PVC da collegare a fonti di vuoto.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Il dispositivo di lavaggio per cuvette pulisce senza danneggiare
  • Dispositivo di lavaggio facile da usare, si collega a qualsiasi fonte di vuoto
  • Riempire parzialmente l'imbuto con della soluzione detergente e premere l'estremità aperta della cella (o provetta o fiala) contro la guarnizione in gomma morbida per forzare lo spruzzo della soluzione detergente nella cella
  • I fluidi usati vengono raccolti nella fiasca per essere riutilizzati
  • La pressione continua contro la cella crea un flusso d'aria per l'asciugatura
  • Utilizzare l'acetone come lavaggio finale prima dell'asciugatura per rimuovere tutte le gocce d'acqua
  • Il diametro esterno minimo di cuvette, provette o fiale deve essere di 9 mm per sigillare l'ugello di spruzzatura
Specifica
Specifica
Plastica
Fiasca da vuoto in polipropilene da 500 ml, tappo in vinile Vikem™ e provetta in PVC da collegare alla sorgente del vuoto
50 Hz
Lavavetreria
230 V
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Bel-Art™ Dispositivo per lavaggio cellulare per spettrofotometro Vakuwash™ SP Scienceware™ > Vakuwash cell and Cuvet Washer