Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 3 mm Provetta NMR Precision a parete sottile
Per massimizzare l'SNR, le provette per NMR di precisione presentano impurità paramagnetiche minime che potrebbero influire sullo spessoramento. Rigide tolleranze di DI e DE di soli 0.0065 mm per inserti Wilmad
67.22€ - 179.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 2.9935±0.0065 mm
Spessore (sistema metrico) parete 0.29 mm
Visualizza altre specifiche
Allerta:
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6.
Prodotti 15
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Modello Forza del campo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Modello Forza del campo Prezzo Quantità e disponibilità  
15368788
Vedere i documenti
Wilmad-LabGlass™
66200-0375
178 mm 305-PS-7-5 200 MHz N/A N/A N/A
15378788
Vedere i documenti
Wilmad-LabGlass™
66200-0385
203.2 mm 305-PS-8-5 200 MHz N/A N/A N/A
15398788
Vedere i documenti
Wilmad-LabGlass™
66200-0395
228.6 mm 305-PS-9-5 200 MHz N/A N/A N/A
15328808
Vedere i documenti
Wilmad-LabGlass™
66300-0375
178 mm 307-PP-7-5 300 MHz N/A N/A N/A
15338808
Vedere i documenti
Wilmad-LabGlass™
66300-0385
203.2 mm 307-PP-8-5 300 MHz N/A N/A N/A
15348808
Vedere i documenti
Wilmad-LabGlass™
66300-0395
228.6 mm 307-PP-9-5 300 MHz N/A N/A N/A
15358908
Vedere i documenti
Wilmad-LabGlass™
66400-0375
178 mm 327-PP-7-5 400 MHz N/A N/A N/A
15368908
Vedere i documenti
Wilmad-LabGlass™
66400-0385
203.2 mm 327-PP-8-5 400 MHz N/A N/A N/A
15378908
Vedere i documenti
Wilmad-LabGlass™
66400-0395
228.6 mm 327-PP-9-5 400 MHz N/A N/A N/A
15348968
Vedere i documenti
Wilmad-LabGlass™
66500-0375
178 mm 328-PP-7-5 500 MHz
147.00€
5 confezioni
Spedizione stimata: 20-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15358968
Vedere i documenti
Wilmad-LabGlass™
66500-0385
178 mm 328-PP-8-5 500 MHz N/A N/A N/A
15368968
Vedere i documenti
Wilmad-LabGlass™
66500-0395
228.6 mm 328-PP-9-5 500 MHz N/A N/A N/A
15398998
Vedere i documenti
Wilmad-LabGlass™
66600-0375
178 mm 335-PP-7-5 600 MHz
171.00€
5 confezioni
Spedizione stimata: 05-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15309008
Vedere i documenti
Wilmad-LabGlass™
66600-0385
203.2 mm 335-PP-8-5 600 MHz N/A N/A N/A
15319008
Vedere i documenti
Wilmad-LabGlass™
66600-0395
228.6 mm 335-PP-9-5 600 MHz N/A N/A N/A
Descrizione
Descrizione
Per massimizzare l'SNR, le provette per NMR di precisione presentano impurità paramagnetiche minime che potrebbero influire sullo spessoramento. Rigide tolleranze di DI e DE di soli 0.0065 mm per inserti Wilmad
Prodotte in uno stabilimento all’avanguardia con certificazioni ISO 9001:2008 Lo stabilimento statunitense utilizza un esclusivo processo di compattazione e smerigliatura di precisione per modellare la superficie interna con il massimo fattore di riempimento.
  • La superficie interna è resistente a basi e acidi forti a temperatura ambiente
  • Utilizzabile in sicurezza a temperature fino a 230° C e con un intervallo di temperatura di 120° C
  • Classificata come classe idrolitica 1
  • In vetro borosilicato che soddisfa i requisiti del vetro di tipo 1 classe A stabiliti dall’ASTM E438 
  • Ispezione al 100% con più misuratori tracciabili NIST e controlli dei difetti della superficie ottica
Specifica
Specifica
2.9935±0.0065 mm
0.29 mm
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 3 mm Provetta NMR Precision a parete sottile