missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 4 mm Provette NMR Precision a parete sottile
Per massimizzare l'SNR, le provette per NMR di precisione presentano impurità paramagnetiche minime che potrebbero influire sullo spessoramento. Rigide tolleranze di DI e DE di soli 0.0065 mm per inserti Wilmad
Marca: Wilmad-LabGlass™ 66300-0485
Allerta:
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6.
Includes: Provetta e tappo monouso
Descrizione
- La superficie interna è resistente a basi e acidi forti a temperatura ambiente
- Utilizzabile in sicurezza a temperature fino a 230° C e con un intervallo di temperatura di 120° C
- Classificata come classe idrolitica 1
- In vetro borosilicato che soddisfa i requisiti del vetro di tipo 1 classe A stabiliti dall’ASTM E438
- Ispezione al 100% con più misuratori tracciabili NIST e controlli dei difetti della superficie ottica
Specifica
51 μm | |
203.2 mm | |
3.9835± 0.0065mm | |
300 MHz | |
0.38 mm |
76 μm | |
Vetro borosilicato | |
3.240± 0.013mm | |
8 in | |
406-PP-8-5 |