Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 4 mm Provette NMR Precision a parete sottile
Per massimizzare l'SNR, le provette per NMR di precisione presentano impurità paramagnetiche minime che potrebbero influire sullo spessoramento. Rigide tolleranze di DI e DE di soli 0.0065 mm per inserti Wilmad
74.96€ - 240.00€
Specifica
Materiale | Vetro borosilicato |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 3.9835± 0.0065mm |
Allerta:
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6.
Includes: Provetta e tappo monouso
Codice del prodotto | Marca | Modello | Forza del campo | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Forza del campo | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15329008
|
Wilmad-LabGlass™
66600-0475 |
435-PP-7-5 | 600 MHz | 178 mm |
240.00€
5 confezioni |
Spedizione stimata: 02-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15318768
|
Wilmad-LabGlass™
66100-0475 |
405-PS-7-5 | 100 MHz | 178 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15328768
|
Wilmad-LabGlass™
66100-0485 |
405-PS-8-5 | 100 MHz | 203.2 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15348768
|
Wilmad-LabGlass™
66100-0495 |
405-PS-9-5 | 100 MHz | 228.6 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15358808
|
Wilmad-LabGlass™
66300-0475 |
406-PP-7-5 | 300 MHz | 178 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15378808
|
Wilmad-LabGlass™
66300-0485 |
406-PP-8-5 | 300 MHz | 203.2 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15388908
|
Wilmad-LabGlass™
66400-0475 |
427-PP-7-5 | 400 MHz | 178 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15398908
|
Wilmad-LabGlass™
66400-0485 |
427-PP-8-5 | 400 MHz | 203.2 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15308918
|
Wilmad-LabGlass™
66400-0495 |
427-PP-9-5 | 400 MHz | 228.6 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15308768
|
Wilmad-LabGlass™
66100-0465 |
405-PS-6-5 | 100 MHz | 152.4 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- La superficie interna è resistente a basi e acidi forti a temperatura ambiente
- Utilizzabile in sicurezza a temperature fino a 230° C e con un intervallo di temperatura di 120° C
- Classificata come classe idrolitica 1
- In vetro borosilicato che soddisfa i requisiti del vetro di tipo 1 classe A stabiliti dall’ASTM E438
- Ispezione al 100% con più misuratori tracciabili NIST e controlli dei difetti della superficie ottica
Specifica
Vetro borosilicato | |
3.9835± 0.0065mm |