Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 5 mm Provette NMR Precision a parete spessa
Per massimizzare l'SNR, le provette per NMR di precisione presentano impurità paramagnetiche minime che potrebbero influire sullo spessoramento. Rigide tolleranze di DI e DE di soli 0.0065 mm per inserti Wilmad
62.10€ - 185.00€
Specifica
Camber (Metric) | 51 μm |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato |
Diametro (sistema metrico) esterno | 4.9635± 0.0065mm |
Spessore (sistema metrico) parete | 1.4 mm |
Allerta:
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6.
Includes: Provetta e tappo monouso
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Modello | Forza del campo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Modello | Forza del campo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15328788
|
Wilmad-LabGlass™
66103-0575 |
178 mm | 501-PS-7-5 | 100 MHz | N/A | N/A | N/A | |||||
15348788
|
Wilmad-LabGlass™
66103-0585 |
203.2 mm | 501-PS-8-5 | 100 MHz | N/A | N/A | N/A | |||||
15358788
|
Wilmad-LabGlass™
66103-0595 |
228.6 mm | 501-PS-9-5 | 100 MHz | N/A | N/A | N/A | |||||
15308858
|
Wilmad-LabGlass™
66303-0575 |
178 mm | 502-PP-7-5 | 300 MHz | N/A | N/A | N/A | |||||
15318858
|
Wilmad-LabGlass™
66303-0585 |
203.2 mm | 502-PP-8-5 | 300 MHz | N/A | N/A | N/A | |||||
15338858
|
Wilmad-LabGlass™
66303-0595 |
228.6 mm | 502-PP-9-5 | 300 MHz | N/A | N/A | N/A | |||||
15338988
|
Wilmad-LabGlass™
66503-0575 |
178 mm | 522-PP-7-5 | 500 MHz |
175.00€
5 confezioni |
Spedizione stimata: 05-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15348988
|
Wilmad-LabGlass™
66503-0585 |
203.2 mm | 522-PP-8-5 | 500 MHz | N/A | N/A | N/A | |||||
15358988
|
Wilmad-LabGlass™
66503-0595 |
228.6 mm | 522-PP-9-5 | 500 MHz | N/A | N/A | N/A | |||||
Descrizione
Prodotte in uno stabilimento all’avanguardia con certificazioni ISO 9001:2008 Lo stabilimento statunitense utilizza un esclusivo processo di compattazione e smerigliatura di precisione per modellare la superficie interna con il massimo fattore di riempimento.- La superficie interna è resistente a basi e acidi forti a temperatura ambiente
- Utilizzabile in sicurezza a temperature fino a 230° C e con un intervallo di temperatura di 120° C
- Classificata come classe idrolitica 1
- In vetro borosilicato che soddisfa i requisiti del vetro di tipo 1 classe A stabiliti dall’ASTM E438
- Ispezione al 100% con più misuratori tracciabili NIST e controlli dei difetti della superficie ottica
Specifica
51 μm | |
Vetro borosilicato | |
4.9635± 0.0065mm | |
1.4 mm |
Titolo del prodotto
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 5 mm Provette NMR Precision a parete spessa