Learn More
Hanna Instruments™ Bench Top pH Meters
Featuring a built-in 500 rpm magnetic stirrer, extended pH range, dual-level LCD with icons for stability and buffer recognition, and temperature display in either Celsius or Fahrenheit; this pH benchtop meter is ideal for educational purposes.
393.00€ - 845.00€
Specifica
Intervallo (pH) Da –2 a 16.00 °C
Temperature Range (Metric) Da –5.0 a 105.0 °C
Range di rilevamento Da –2 a 16.00 °C
Compensazione della temperatura Automatico da –5.0 a 105.0 °C
Temperatura (sistema metrico) operativa Da –5.0 a 105.0 °C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Accuracy Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Accuracy Prezzo Quantità e disponibilità  
11706914
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Hanna Instruments™
HI20702
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11716914
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Hanna Instruments™
HI20802
±0.01 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
A low cost, space efficient bench top pH meter, with a built-in magnetic stirrer. The HI-208 also features automatic pH calibration, automatic temperature compensation and is supplied complete with pH electrode which incorporates the temperature sensor. Powered by mains electricity or the supplied 9V battery (run time up to 500hr).
  • Compact bench pH meter
  • Built-in magnetic stirrer
  • Mains or batteries operated
  • Built-in sample beaker and electrode holder
  • Dual level LCD display for pH and temperature
  • pH electrode with temperature sensor included
  • Automatic pH calibration and temperature compensation
Specifica
Specifica
Da –2 a 16.00 °C
Da –2 a 16.00 °C
Da –5.0 a 105.0 °C
Da –5.0 a 105.0 °C
Automatico da –5.0 a 105.0 °C
Batteria da 9 V