Learn More
Cytiva Benchkote Sheet for ÄKTA Systems
Protects the top buffer trays from buffer spillages and salt deposits
14.75€ - 93.75€
Specifica
Product Type | Absorbent Liner |
---|---|
Materiale | Paper, Laminated Polyethylene |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16022042
|
Cytiva
2300-10072 |
ÄKTA Avant | 10/Pk. |
33.55€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16032042
|
Cytiva
2300-10073 |
ÄKTA Avant | 25/Pk. |
53.60€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16042042
|
Cytiva
2300-10074 |
ÄKTA Avant | 50/Pk. |
93.75€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 12-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16062032
|
Cytiva
2300-10060 |
ÄKTA Pure | 10/Pk. |
21.45€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 12-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16072032
|
Cytiva
2300-10061 |
ÄKTA Pure | 25/Pk. |
32.90€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16082032
|
Cytiva
2300-10062 |
ÄKTA Pure | 50/Pk. |
48.25€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16092032
|
Cytiva
2300-10063 |
ÄKTA Start | 10/Pk. |
14.75€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 12-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16002042
|
Cytiva
2300-10064 |
ÄKTA Start | 25/Pk. |
20.15€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16012042
|
Cytiva
2300-10065 |
ÄKTA Start | 50/Pk. |
29.50€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Cover the top buffer tray to protect from buffer spillages and salt deposits
- Simplify daily and weekly preventive maintenance of the top buffer tray of ÄKTA systems
- Manufactured of absorbent, impermeable material that is designed to protect lab surfaces against hazardous spills
- Smooth, absorbent Whatman paper quickly absorbs spills
- Laminated polyethylene layer prevents flow-through to the working surface
- Fits the top buffer tray on ÄKTA go, ÄKTA avant, ÄKTA pure and ÄKTA start protein purification systems.
- Convenient and easy to use
Specifica
Absorbent Liner | |
Paper, Laminated Polyethylene |
Titolo del prodotto
Cytiva Benchkote Sheet for ÄKTA Systems