Learn More
Astell Scientific™ Autoclavi da banco
Totally self-contained autoclaves with heaters in chamber as standard, requiring no plumbing and only a single phase power supply.
Marca:  Astell Scientific™ AMB420
8975.76 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12735375
  • 10495.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Classic version requires manual water-fill and during the cycle condensate leaves the vessel via a silicone tube that can be connected to a heat-resistant bottle
  • Media holdwarm and delayed start facility
  • A 5.7 in. colour touchscreen with integrated USB data port
  • Electropolished stainless steel chamber
  • Simple pre-post vacuum option available
  • Adjustable time and temperature
Specifica
Specifica
13 A
33 l
540 mm
Autoclave da banco
230 V
360 mm
350 mm
AMB
50/60 Hz
520 mm