Learn More
Astell Scientific™ Autoclavi da banco
Totally self-contained autoclaves with heaters in chamber as standard, requiring no plumbing and only a single phase power supply.
10495.00€ - 14345.00€
Specifica
Amperaggio | 13 A |
---|---|
Diametro (sistema metrico) camera | 350 mm |
Altezza (sistema metrico) esterno | 540 mm |
Modello | AMB |
Product Type | Autoclave da banco |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12735375
|
Astell Scientific™
AMB420 |
33 l |
10495.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12755375
|
Astell Scientific™
AMB440 |
63 L |
14345.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12745375
|
Astell Scientific™
AMB430 |
43 L |
12165.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Classic version requires manual water-fill and during the cycle condensate leaves the vessel via a silicone tube that can be connected to a heat-resistant bottle
- Media holdwarm and delayed start facility
- A 5.7 in. colour touchscreen with integrated USB data port
- Electropolished stainless steel chamber
- Simple pre-post vacuum option available
- Adjustable time and temperature
Specifica
13 A | |
540 mm | |
Autoclave da banco | |
230 V |
350 mm | |
AMB | |
50/60 Hz | |
520 mm |