Learn More
Astell Scientific™ Autoclavi da banco
Totally self-contained autoclaves with heaters in chamber as standard, requiring no plumbing and only a single phase power supply.
Marca:  Astell Scientific™ AMB440
12278.59 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12755375
  • 14345.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Classic version requires manual water-fill and during the cycle condensate leaves the vessel via a silicone tube that can be connected to a heat-resistant bottle
  • Media holdwarm and delayed start facility
  • A 5.7 in. colour touchscreen with integrated USB data port
  • Electropolished stainless steel chamber
  • Simple pre-post vacuum option available
  • Adjustable time and temperature
Specifica
Specifica
13 A
63 L
600 mm
Benchtop Autoclave
230 V
668 mm
346 mm
AMB
50/60 Hz
520 mm