Learn More
Buerkle™ PVC Benchtop Draining Rack with Collecting Pan
Buerkle™ PVC Benchtop Draining Rack with Collecting Pan is easy and flexible to set down on a table or working surface.
281.00€ - 384.00€
Specifica
Product Type | Benchtop Draining Rack |
---|---|
Colore | Blue/White |
Materiale | PVC, Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Size | Posizioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Posizioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11911611
|
Buerkle™
9640-3040 |
400 x 400 mm | 31 |
281.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11931611
|
Buerkle™
9640-3050 |
500 x 500 mm | 49 |
336.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11921611
|
Buerkle™
9640-3060 |
600 x 600 mm | 73 |
384.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Two large supports with wide bases ensure sufficient stability
- The collecting pan can simply be removed for emptying
- The positions of the stable rods can be changed at any time
- Flexible, can be used on both sides
- Draining rack PVC, rods PP
- Incl. spanner for the rods
Specifica
Benchtop Draining Rack | |
Blue/White | |
PVC, Polypropylene |
Titolo del prodotto
Buerkle™ PVC Benchtop Draining Rack with Collecting Pan