Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adattatore curvo
Allows for tubing connections. Lenz Laborglasinstrumente™ Bent Adapters feature a bent glass olive at 90°.
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05103001
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Constructed from DURAN™ tubing
- With NS socket
- Bore: 2.5 mm
Specifica
Bent Socket Adapter | |
Duran Glass | |
NS 14/23 |