Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adattatore curvo
Allows for tubing connections. Lenz Laborglasinstrumente™ Bent Adapters feature a bent glass olive at 90°.
14.00€ - 76.00€
Codice del prodotto | Marca | Giunto rastremato standard | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Giunto rastremato standard | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11816084
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05095001 |
NS 14/23 | Raccordo curvo |
14.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11896154
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05095003 |
NS 24/29 | Raccordo curvo |
16.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11856174
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05103004 |
NS 29/32 | Bent Socket Adapter |
18.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11876144
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05103001 |
NS 14/23 | Bent Socket Adapter |
15.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11856194
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05095002 |
NS 19/26 | Raccordo curvo |
15.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10740232
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05285104 |
NS 29/32 Upper Socket, 29/32 NS Lower Socket | Bent Socket Adapter |
76.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Constructed from DURAN™ tubing
- With NS socket
- Bore: 2.5 mm
Specifica
Vetro Duran |
Titolo del prodotto
Lenz Laborglasinstrumente™ Adattatore curvo