Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adattatore curvo con rubinetto d'arresto NS
For distillation tubing connections. Lenz Laborglasinstrumente™ Adapter with NS Stopcock, Bent are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05098002
Codice prodotto. 10460513
  • 41.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Bent glass olive at 90° angle
  • Bore: 2.5mm
  • Stopcock with solid glass plug
  • Temperature and chemical resistance
Specifica
Specifica
Bent Adapter with NS Stopcock
Duran Glass
NS 19/26