missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adattatore curvo con rubinetto d'arresto NS
For distillation tubing connections. Lenz Laborglasinstrumente™ Adapter with NS Stopcock, Bent are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
41.00€ - 43.00€
Codice del prodotto | Marca | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10460513
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05098002 |
NS 19/26 |
41.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10359860
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05098003 |
NS 24/29 |
43.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Bent glass olive at 90° angle
- Bore: 2.5mm
- Stopcock with solid glass plug
- Temperature and chemical resistance
Specifica
Bent Adapter with NS Stopcock | |
Duran Glass |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto