Learn More
Bentonite, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Drying agent, Lewis acid
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Bentonite |
Imballaggio | Plastic bottle |
Quantità | 500 g |
Indice di Merck | 15,1057 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in acids and common organic solvents |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Bentonite
Titolo del prodotto
Bentonite, Thermo Scientific Chemicals >