Learn More
Benzil, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10346070
Benzil, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10346070
100 g, Plastic bottle
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10346070
Marca: Thermo Scientific Acros 105411000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 134-81-6
Formula molecolare C14H10O2
Molecular Weight (g/mol) 210.23
Numero MDL MFCD00003080
InChI Key WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzil, diphenylethanedione, dibenzoyl, diphenylglyoxal, bibenzoyl, ethanedione, diphenyl, 1,2-diphenylethanedione, diphenylethane-1,2-dione, glyoxal, diphenyl, diphenyldiketon
PubChem CID 8651
ChEBI CHEBI:51507
IUPAC Name 1,2-diphenylethane-1,2-dione
SMILES O=C(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzil
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 94.0°C to 97.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 346.0°C to 348.0°C
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H5COCOC6H5
Quantità 100 g
Indice di Merck 15,108
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,chloroform,ethyl,acetate,benzene,toluene and nitrobenzene
Peso formulazione 210.23
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0468943 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number105411000,105410025,105415000
Numero di lottoA0461902 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/04/2024 Catalog Number105411000,105410025,105415000
Numero di lottoA0450480 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number105411000,105410025,105415000
Numero di lottoA0400770 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number105411000,105410025,105415000
Numero di lottoA0415229 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number105411000,105410025,105415000
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzil
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Titolo del prodotto
Benzil, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >