Learn More
Benzo[b]furan-2-boronic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11450088
Benzo[b]furan-2-boronic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11450088
5 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Codice prodotto. 11450088
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23676.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
It is used in the facile preparation of highly-functionalized, nitrogen-bearing diarylmethanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used in the facile preparation of highly-functionalized, nitrogen-bearing diarylmethanes.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store away from water/moisture and oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Store under inert gas. Protect from humidity and water.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98437-24-2
Formula molecolare C8H7BO3
Molecular Weight (g/mol) 161.95
Numero MDL MFCD00236019
InChI Key PKRRNTJIHGOMRC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzofuran-2-boronic acid, benzo b furan-2-boronic acid, benzofuran-2-ylboronic acid, 2-benzofuranboronic acid, 2-benzofuranylboronic acid, 2,3-benzo b furan-2-boronic acid, 2-boronobenzo b furan, 1-benzofuran-2-yl boronic acid, 1-benzofuran-2-boronic acid
PubChem CID 2776266
IUPAC Name 1-benzofuran-2-ylboronic acid
SMILES OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2O1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzo[b]furan-2-boronic acid
Quantità 5 g
Beilstein 1637889
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 161.95
Percent Purity 98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10155397 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/07/2023 Catalog NumberB23676.06,B23676,B23676.03,B23676.14
Numero di lottoE11R029 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB23676.06,B23676.03,B23676.14
Numero di lottoJ6791A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB23676.06,B23676.03,B23676.14
Numero di lotto5012A27W Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB23676.06,B23676.03,B23676.14
Numero di lotto10155397 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB23676.06,B23676.03,B23676.14
Titolo del prodotto
Benzo[b]furan-2-boronic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals >