Learn More
Benzoic acid, ACS, 99.5% min, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11333288
Benzoic acid, ACS, 99.5% min, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11333288
25 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Codice prodotto. 11333288
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036230.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Benzoic acid is an important precursor for the preparation of many other organic substances viz. benzoyl chloride, benylbenzoate, phenol, sodium benzoate, benzyl alcohol as well as benzoate plasticizers such as glycol-, diethhyleneglycol- and triethyleneglycol esters. Benzoic acid and its salts are used as food preservatives. It is involved in rubber polymerization as an activator and a retardant. It is the main component of benzoin resin and is a constituent of Whitfield’s ointment, which is used for the treatment of fungal skin diseases such as tinea, ringworm and athlete’s foot. It is widely used in cosmetics, dyes, plastics and insect repellents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65-85-0
Formula molecolare C7H6O2
Molecular Weight (g/mol) 122.123
Numero MDL MFCD00002398
InChI Key WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
IUPAC Name benzoic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Benzoic acid
pH 2.5 to 3.5
Punto di fusione 121°C to 124°C
Punti di ebollizione 249°C
Colore White
Beilstein 636131
Indice di Merck 14,1091
Informazioni di solubilità Soluble in acetone,benzene,chloroform,alcohol,diethyl ether,hexane and liquid ammonia. Slightly soluble in water.
Peso formulazione 122.12
Percent Purity ≤99.5%
Grado ACS
Densità 1.32 g/mL
Quantità 25 g
Punto d'infiammabilità 121°C (250°F)
Odore Weak, characteristic
Forma fisica Crystalline
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoY06K003 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/11/2024 Catalog Number036230.22,036230.14,036230.36
Numero di lottoY26K023 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/11/2024 Catalog Number036230.22,036230.14,036230.36
Numero di lottoT24K043 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/08/2024 Catalog Number036230.22,036230.14,036230.36
Numero di lottoX23J005 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/11/2023 Catalog Number036230.22,036230.14,036230.36
Numero di lottoR31J036 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/06/2023 Catalog Number036230.14
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzoic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Benzoic acid
Titolo del prodotto
Benzoic acid, ACS, 99.5% min, Thermo Scientific Chemicals >