Learn More
Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)-phosphonium hexafluorophosphate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11936621
25 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56602-33-6
Formula molecolare C12H22N6OP·PF6
Molecular Weight (g/mol) 442.27
InChI Key MGEVGECQZUIPSV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bop reagent, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl oxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate v, castro's reagent, bop-reagent, benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino-phosphonium hexafluorophosphate, ccris 2602, castros reagent, tri dimethylamino benzotriazol-1-yloxyphosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yloxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 1h-benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate
PubChem CID 151348
IUPAC Name benzotriazol-1-yloxy-tris(dimethylamino)phosphanium;hexafluorophosphate
SMILES CN(C)[P+](N(C)C)(N(C)C)ON1C2=CC=CC=C2N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)-phosphonium hexafluorophosphate
Punto di fusione 136.0°C to 140.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Fieser 06,34; 07,14
Peso formulazione 442.27
Percent Purity 98+%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)-phosphonium hexafluorophosphate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.,Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Titolo del prodotto
Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)-phosphonium hexafluorophosphate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >