Learn More
Benzoyl chloride, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11418066
Benzoyl chloride, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11418066
250 g
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11418066
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14107.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Benzoyl chloride is widely utilized for the synthesis of peroxides. It is employed in the production of dyes and perfumes. It also serves in the manufacturing of pharmaceuticals and resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Benzoyl chloride is widely utilized for the synthesis of peroxides. It is employed in the production of dyes and perfumes. It also serves in the manufacturing of pharmaceuticals and resins.
Solubility
Miscible with water, ether, benzene, carbon disulfide and carbon tetra chloride.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents, strong bases and alcohols.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-88-4
Formula molecolare C7H5ClO
Numero MDL MFCD00000653
InChI Key PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenecarbonyl chloride, benzoic acid, chloride, benzoylchloride, alpha-chlorobenzaldehyde, benzoic acid chloride, benzoylchlorid, benzaldehyde, alpha-chloro, a-chlorobenzaldehyde, ccris 802, unii-vty8706w36Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 7412
ChEBI CHEBI:82275
IUPAC Name benzoyl chloride
Specifica
Materiale o nome chimico Benzoyl Chloride
Punto di fusione °C to 1°C
Densità 1.211
Punti di ebollizione 197°C to 199°C
Punto d'infiammabilità 69°C (156°F)
Intervallo percentuale saggio ≥99%
Indice di rifrazione 1.5535
Quantità 250 g
Numero UN UN1736
Sensibilità Moisture sensitive
Indice di Merck 14,1112
Informazioni di solubilità Miscible with water,ether,benzene,carbon disulfide and carbon tetra chloride.
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Molecular Weight (g/mol) 140.566
Peso formulazione 140.57
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoQ09L021 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/04/2025 Catalog NumberA14107.0B,A14107.0E,A14107.0I,A14107.30
Numero di lottoM29L026 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/02/2025 Catalog NumberA14107.0B,A14107.0I,A14107.30
Numero di lottoM03L001 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/01/2025 Catalog NumberA14107.0B,A14107.30
Numero di lottoY08K035 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/12/2024 Catalog NumberA14107.0B,A14107.30
Numero di lottoS12K015 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/06/2024 Catalog NumberA14107.0B,A14107.30
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Benzoyl chloride, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >