Learn More
Benzyl 3-bromopropyl ether, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10453384
Benzyl 3-bromopropyl ether, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10453384
10 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10453384
Marca: Thermo Scientific Acros 399130100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54314-84-0
Formula molecolare C10H13BrO
Molecular Weight (g/mol) 229.12
Numero MDL MFCD00134570
InChI Key PSUXTZLDBVEZTD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzyl 3-bromopropyl ether, 3-bromopropoxy methyl benzene, 3-bromopropylbenzyl ether, 3-benzyloxy-1-bromopropane, 3-benzyloxy propyl bromide, benzene, 3-bromopropoxy methyl, 1-3-bromopropoxy methyl benzene, benzyl3-bromopropylether
PubChem CID 2776064
IUPAC Name 3-bromopropoxymethylbenzene
SMILES BrCCCOCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl 3-bromopropyl ether
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Densità 1.2980g/mL
Punti di ebollizione 130°C to 132°C (8.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 113°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Gravità specifica 1.298
Peso formulazione 229.11
Percent Purity 98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0368328 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number399130100,399130010
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzyl 3-bromopropyl ether
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Benzyl 3-bromopropyl ether, 98%, Thermo Scientific Chemicals >