Learn More
Benzyl Alcohol, puriss., Honeywell
110.04€ - 1008.11€
Identificatori chimici
CAS | 100-51-6 |
---|---|
Formula molecolare | C7H8O |
Molecular Weight (g/mol) | 108.14 |
Numero MDL | MFCD00004599,MFCD03792087 |
InChI Key | WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol |
PubChem CID | 244 |
ChEBI | CHEBI:17987 |
IUPAC Name | phenylmethanol |
SMILES | OCC1=CC=CC=C1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15602500
|
Honeywell Riedel-de Haën
24122-1L |
1 L |
110.04€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15612500
|
Honeywell Riedel-de Haën
24122-2.5L |
2.5 L |
280.82€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15622500
|
Honeywell Riedel-de Haën
24122-30KG |
30 kg |
1008.11€
30kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Identificatori chimici
100-51-6 | |
108.14 | |
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N | |
244 | |
phenylmethanol |
C7H8O | |
MFCD00004599,MFCD03792087 | |
benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol | |
CHEBI:17987 | |
OCC1=CC=CC=C1 |
Specifica
Benzyl Alcohol | |
100-51-6 | |
96°C (204.8°F) | |
817°F | |
C6H5CH2OH | |
3334 | |
benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol | |
OCC1=CC=CC=C1 | |
108.14 | |
3.7 (vs air) | |
108.14g/mol | |
99 to 100.5% (GC) |
Meets analytical specification of Ph.Eur.BP, NF | |
1.045g/mL at 25°C | |
≤0.005% (as SO4) | |
C7H8O | |
MFCD00004599,MFCD03792087 | |
878307 | |
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N | |
phenylmethanol | |
244 | |
CHEBI:17987 | |
13.3mmHg (100°C), 3.75mmHg (77°C) | |
puriss. |
Sicurezza e movimentazione
P261-P301 + P312 + P330-P304 + P340 + P312-P305 + P351 + P338
H302 + H332-H319
Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 202-859-9
missing translation for 'rtecsNumber' : DN3150000
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Benzyl alcohol
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H302 + H332-Nocivo se ingerito o inalato.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.