Learn More
Benzyl bromide, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11405653
Benzyl bromide, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11405653
50 g
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Codice prodotto. 11405653
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13535.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Benzyl bromide is widely useful in organic synthesis as a benzyl protecting group for alcohols and carboxylic acids. It is used in the preparation of foaming and frothing agents, quaternary ammonium compounds, peniclins, photographic chemicals, synthetic resins, dyes and plasticizers and esters. It is also involved in the synthesis of (E)-(2-Iodovinyl)benzene by reacting it with diiodomethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Benzyl bromide is widely useful in organic synthesis as a benzyl protecting group for alcohols and carboxylic acids. It is used in the preparation of foaming and frothing agents, quaternary ammonium compounds, peniclins, photographic chemicals, synthetic resins, dyes and plasticizers and esters. It is also involved in the synthesis of (E)-(2-Iodovinyl)benzene by reacting it with diiodomethane.
Solubility
Miscible with benzene, carbon tetrachloride, ethanol and ether.
Notes
Light and moisture sensitive. Incompatible with bases, alcohols, amines, oxidizing agents and corrodes steel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-39-0
Formula molecolare C7H7Br
Molecular Weight (g/mol) 171.037
Numero MDL MFCD00000172
InChI Key AGEZXYOZHKGVCM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzyl bromide, bromomethyl benzene, alpha-bromotoluene, bromophenylmethane, benzene, bromomethyl, phenylmethyl bromide, 1-bromotoluene, benzylbromide, cyclite
PubChem CID 7498
ChEBI CHEBI:59858
IUPAC Name bromomethylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl Bromide
Punto di fusione -4°C
Densità 1.438 g/mL
Punti di ebollizione 198°C to 199°C
Punto d'infiammabilità 87°C (189°F)
Intervallo percentuale saggio 99%
Indice di rifrazione 1.575
Quantità 50 g
Beilstein 385801
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Miscible with benzene,carbon tetrachloride,ethanol and ether.
Peso formulazione 171.04
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • alpha-Bromotoluene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione:.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Benzyl bromide, 99%, Thermo Scientific Chemicals >